주요 문서
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-Chloro-3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3,2-oxazaphospholidine 2-sulfide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13ClNOPS
CAS Number:
Molecular Weight:
261.71
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)