주요 문서
284378
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,4′-cyanine iodide
Dye content 97 %
동의어(들):
Isocyanine iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H23IN2
CAS Number:
Molecular Weight:
454.35
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 97%
mp
158-160 °C (lit.)
λmax
558 nm
SMILES string
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3cc[n+](CC)c4ccccc34
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-16-15-19(21-10-6-8-12-23(21)24)17-20-14-13-18-9-5-7-11-22(18)25(20)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MYKATFBGLTVMQX-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)