주요 문서
284068
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine 101 acid chloride
Dye content 65 %
동의어(들):
Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H29ClN2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
625.15
Beilstein:
8667894
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 65%
불순물
≤15% CHCl3
λmax
369 nm
587 nm (2nd)
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C31H29ClN2O6S2/c32-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-33-13-3-7-22(28(18)33)30(24)40-31-23-8-4-14-34-12-2-6-19(29(23)34)16-25(27)31/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2
InChI key
MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)