주요 문서
284033
Sigma-Aldrich
Maltopentaose hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H52O26 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
828.72 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
광학 활성
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)