주요 문서
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxythietane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8OS
CAS Number:
Molecular Weight:
104.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41100000
PubChem Substance ID:
SMILES string
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)