주요 문서
283584
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzonitrile
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
241-244 °C (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1cccc(c1)C#N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)