주요 문서
28319
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0%
동의어(들):
Fmoc-1,2-trans-ACHC-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H23NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
365.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
trans-2-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, ≥98.0%
분석
≥98.0%
형태
solid
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(O)[C@H]1[C@H](NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)CCCC1
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20-/m1/s1
InChI key
NZMNDTGOODAUNI-UYAOXDASSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)