Key Documents
28270
Sigma-Aldrich
Curing Agent C
≥95.0% (NT)
동의어(들):
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O3S · C4H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
259.32
Beilstein:
4042738
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (NT)
mp
123-126 °C
SMILES string
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
InChI key
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Effective additive to reduce checking during hardening of paint films.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)