주요 문서
282529
Sigma-Aldrich
4-Chloro-L-phenylalanine
98%
동의어(들):
L-PCPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
199.63
Beilstein:
2416150
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]20/D -25°, c = 0.5% in H2O
mp
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI key
NIGWMJHCCYYCSF-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Tryptophan hydroxylase inhibitor.
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)