주요 문서
28217
Sigma-Aldrich
DL-β-Homophenylalanine
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(±)-3-Amino-4-phenylbutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
Beilstein:
2938025
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI key
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)