문서
281727
Sigma-Aldrich
3,3′-(Ethylenedioxy)diphenol
85%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4OCH2CH2OC6H4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
분석
85%
형태
solid
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(OCCOc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C14H14O4/c15-11-3-1-5-13(9-11)17-7-8-18-14-6-2-4-12(16)10-14/h1-6,9-10,15-16H,7-8H2
InChI key
DBFHCPVZZSVFJL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable