주요 문서
281212
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(N-methylaniline)chromium(0)
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5NHCH3)Cr(CO)3
CAS Number:
Molecular Weight:
238.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
solid
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
InChI key
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)