주요 문서
281174
Sigma-Aldrich
Cobalt
wire, diam. 0.5 mm, 99.995%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Co
CAS Number:
Molecular Weight:
58.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99.995%
양식
wire
저항도
6.24 μΩ-cm, 20°C
직경
0.5 mm
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)