문서
280615
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)salicylamide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HO)C6H4CONHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
bp
210-215 °C/2 mmHg (lit.)
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
OCCNC(=O)c1ccccc1O