주요 문서
280313
Sigma-Aldrich
N,N-Bis(p-tolylsulfonylmethyl)ethylamine
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3C6H4SO2CH2)2NC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
381.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
96%
mp
110-115 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)CS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)