주요 문서
280291
Sigma-Aldrich
Barium selenite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BaSeO3
CAS Number:
Molecular Weight:
268.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
SMILES string
[Ba++].[O-][Se]([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)