주요 문서
279994
Sigma-Aldrich
Aminoacetonitrile hydrogensulfate
97%
동의어(들):
Aminoacetonitrile bisulfate, Cyanomethylamine monosulfate, Glycinonitrile bisulfate, Glycinonitrile hydrogensulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CN · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
154.15
Beilstein:
3916093
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES string
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)