주요 문서
279129
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-1,3-pentadiene
70%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHC(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
82.14
Beilstein:
1839462
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
70%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
density
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(C)=C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Remainder 4-methyl-1,3-pentadiene
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
17.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)