주요 문서
278009
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyltin dichloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C]2SnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
303.84
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
bp
66 °C/3 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organometallics, 8, 2871-2871 (1989)