문서
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
동의어(들):
TBACC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
CAS Number:
Molecular Weight:
377.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
분석
98%
반응 적합성
reagent type: oxidant
mp
181-185 °C (lit.)
SMILES string
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
InChI key
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges