Key Documents
277479
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyrophenone
98%
동의어(들):
1,2-Diphenyl-1-butanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
224.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)