주요 문서
277401
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl propionate
98%
동의어(들):
Styrallyl propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)