문서
277096
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
98%
동의어(들):
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6Br4(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
421.75
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
254-256 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(Br)c(Br)c(C)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H6Br4/c1-3-5(9)7(11)4(2)8(12)6(3)10/h1-2H3
InChI key
RXKOKVQKECXYOT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable