주요 문서
277002
Sigma-Aldrich
Methyl 7-DOXYL-stearate, free radical
동의어(들):
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H45NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
399.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
특징 및 장점
Spin label.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)