주요 문서
276898
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4N4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
SMILES string
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)