Key Documents
276197
Sigma-Aldrich
4-Methylurazole
98%
동의어(들):
4-Methyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
115.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)NNC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3,(H,4,7)(H,5,8)
InChI key
XJOOWWMZMXBLAO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)