주요 문서
275832
Sigma-Aldrich
Tributyltin fluoride polymer
동의어(들):
Tributylfluorotin polymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3CH2CH2CH2)3SnF]n
CAS Number:
Beilstein:
4125568
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](F)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.F.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChI key
UQRCQRWRPUCTNV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
293.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
145 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H. Urabe et al.
Tetrahedron Letters, 24, 5001-5001 (1983)