주요 문서
275298
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-2-naphthoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HO)2C10H5CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
204.18
Beilstein:
3287771
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
powder
mp
275-280 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc2cccc(O)c2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
InChI key
YELLAPKUWRTITI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yinggang Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a