주요 문서
273392
Sigma-Aldrich
1,2-Diphenyl-2-propanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
212.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
CC(O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)