문서
273341
Sigma-Aldrich
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6F5CH=CHNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
239.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
19 °C (lit.)
density
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
InChI key
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
애플리케이션
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter