주요 문서
272876
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(methylthio)benzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
198.24
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
111-114 °C (lit.)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)