주요 문서
270105
Sigma-Aldrich
NB-Enantrane
0.5 M in THF
동의어(들):
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H39BO
CAS Number:
Molecular Weight:
378.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
농도
0.5 M in THF
density
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
법적 정보
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)