주요 문서
269840
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran-d8
99.5 atom % D
동의어(들):
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D8O
CAS Number:
Molecular Weight:
80.16
Beilstein:
111854
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99.5 atom % D
포장
pk of 10 × 1 mL
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
mp
−106 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)