문서
269751
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
동의어(들):
Pentadeuteronitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.14
Beilstein:
1455693
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99.5 atom % D
분석
99% (CP)
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
포장
pk of 10 × 1 mL
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.5498 (lit.)
bp
88 °C/12 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
density
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F
Flash Point (°C)
88 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 57, 528-528 (1992)