주요 문서
269204
Sigma-Aldrich
Methyl methylsulfinylacetate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3S(O)CH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.17
Beilstein:
1854014
EC Number:
MDL number:
분석
96%
SMILES string
COC(=O)CS(C)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)