Key Documents
268852
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexyltin(IV)) sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H11)3Sn]2S
CAS Number:
Molecular Weight:
768.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)[Sn](S[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)