주요 문서
268828
Sigma-Aldrich
Perfluoroeicosane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)18CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
1038.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
애플리케이션
Mass spectrum standard.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)