주요 문서
268178
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH=CHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC\C=C\C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)