주요 문서
265292
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzoyl chloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
176.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.5157 (lit.)
density
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(c(F)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
InChI key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-oxocyclohex-1-enyl 2,4-difluorobenzoate.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and conjugate additions of 2, 3, 4, 9-tetrahydro-1H-xanthene-1, 9-diones.
Gabbutt CD, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 12, 1819-1824 (1997)