Key Documents
264717
Sigma-Aldrich
1-Furfurylpyrrole
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
147.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor density
>1 (vs air)
분석
99%
refractive index
n20/D 1.531 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(c1ccco1)n2cccc2
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-6-10(5-1)8-9-4-3-7-11-9/h1-7H,8H2
InChI key
BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)