주요 문서
264571
Sigma-Aldrich
4′-Ethyl-4-biphenylcarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
solid
SMILES string
CCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H14O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
SCEBDBNGUCNRCE-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)