주요 문서
264520
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorophenylacetonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
153.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4844 (lit.)
density
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(CC#N)cc1F
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
InChI key
GNPYERUNJMDEFQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,4-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)