주요 문서
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylborane–Sodium hydroxide adduct solution
6-10 wt. % in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3B · NaOH
CAS Number:
Molecular Weight:
282.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
농도
6-10 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.378
density
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES string
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)