문서
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Tb
CAS Number:
Molecular Weight:
158.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
99.9%
형태
powder
저항도
116 μΩ-cm, 20°C
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
density
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N