주요 문서
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
동의어(들):
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
252.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)