Key Documents
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) sepulchrate tris(tetraphenylborate)
동의어(들):
1,3,6,8,10,13,16,19-Octaazabicyclo[6.6.6]eicosanecobalt tris(tetraphenylborate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C84H90B3CoN8
CAS Number:
Molecular Weight:
1303.03
MDL number:
SMILES string
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
물리적 형태
Organic-soluble form of cobalt(III) sepulchrate
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)