주요 문서
259837
Sigma-Aldrich
cis-11-Hexadecen-1-yl acetate
95%
동의어(들):
Z-11-HDA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H34O2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.46
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
SMILES string
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)