주요 문서
259578
Sigma-Aldrich
Bromotris(triphenylphosphine)rhodium(I)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]3RhBr
CAS Number:
Molecular Weight:
972.69
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
SMILES string
Br[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
포장
Packaged in glass bottles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)