콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

259209

Sigma-Aldrich

Dithranol

≥97%

동의어(들):

1,8,9-Anthracenetriol, 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthralin

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C14H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
Beilstein:
2054360
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103

가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음

분석

≥97%

mp

178-181 °C (lit.)

SMILES string

Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12

InChI

1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2

InChI key

NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내

교체됨

제품 번호
설명
가격

가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?

특정 버전이 필요한 경우 로트 번호나 배치 번호로 특정 인증서를 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.