주요 문서
258792
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraisopropyl ester
synthetic
동의어(들):
Tetraisopropyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H62N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
823.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC(C)C)c(C)c4CCC(=O)OC(C)C)c(C)c3CCC(=O)OC(C)C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)